Learn More
2,4-Dimethylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10610366
2,4-Dimethylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10610366
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10610366
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC65801DA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 15058-72-7
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
InChI-Schlüssel JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 638456
IUPAC-Name 2,4-Dimethylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,4-Dimethylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >