Learn More
2,4-Dichlortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10697132
2,4-Dichlortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697132
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10697132
Marke: Thermo Scientific Acros 163282500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-73-8
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
MDL-Nummer MFCD00000583
InChI-Schlüssel FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
PubChem CID 7254
ChEBI CHEBI:81651
IUPAC-Name 2,4-Dichloro-1-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorotoluene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3Cl2
Brechungsindex 1.5450 to 1.5470
Menge 250 mL
Beilstein 05, 295
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number163282500,163280010
ChargennummerA0454859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number163282500,163280010
ChargennummerA0449994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number163282500,163280010
ChargennummerA0394277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number163282500,163280010
ChargennummerA0404842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number163282500,163280010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2,4-Dichlortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >