Learn More
2,4-Diamino-6-Hydroxy-5-Nitrosopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11499412
2,4-Diamino-6-Hydroxy-5-Nitrosopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499412
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11499412
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10147.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2387-48-6
Summenformel C4H5N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.117
MDL-Nummer MFCD00023263
InChI-Schlüssel HVMRLFSFHWCUCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4-ol, 4-pyrimidinol, 2,6-diamino-5-nitroso, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitroso-4-pyrimidinol, 4-pyrimidol, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4 3h-one, d04tlb, acmc-1cg71, 4-pyrimidol,6-diamino-5-nitrosoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75436
IUPAC-Name 2,6-Diamino-5-nitroso-1H-pyrimidin-4-on
SMILES C1(=C(NC(=NC1=O)N)N)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Schmelzpunkt >360°C
Menge 100 g
Formelmasse 155.12
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA6195A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,4-Diamino-6-Hydroxy-5-Nitrosopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™ >