Learn More
2-(4-Chlorphenyl)malondialdehyd 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667591
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Namenshinweis 95%
CAS 205676-17-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137°bis 143 °C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7ClO2
MDL-Nummer MFCD00216505
Menge 2.5 g
Synonym 2-4-chlorophenyl malonaldehyde, 2-4-chlorophenyl propanedial, 2-4-chlorophenyl malondialdehyde, 4-chlorophenyl propane-1,3-dial, 2-4-chlorophenyl malon-dialdehyde, 2-4-chlorophenyl propane-1,3-dione
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
InChI-Schlüssel BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
SMILES O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name (2Z)-2-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 182.60
PubChem CID 3584386
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.