Learn More
2-(4-Chlorophenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.60 € - 328.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 156-41-2 |
---|---|
Summenformel | C8H11ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 156.63 |
MDL-Nummer | MFCD00008191 |
InChI-Schlüssel | SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O |
Synonym | 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine |
PubChem CID | 67430 |
IUPAC-Name | 2-(4-Chlorphenyl)ethanamin |
SMILES | [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15479568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.06 |
5 g | N/A | ||||||
15489568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.14 |
25 g | N/A | ||||||
15499568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.22 |
100 g |
328.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
156-41-2 | |
156.63 | |
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O | |
67430 | |
[NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1 |
C8H11ClN | |
MFCD00008191 | |
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine | |
2-(4-Chlorphenyl)ethanamin |
Spezifikation
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine | |
1.120 g/mL | |
106°C (223°F) | |
MFCD00008191 | |
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine | |
[NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
156.63 | |
155.62 | |
Flüssigkeit |
156-41-2 | |
60°C to 65°C (0.1 mmHg) | |
C8H11ClN | |
508247 | |
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O | |
2-(4-Chlorphenyl)ethanamin | |
67430 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 205-853-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen