Learn More
2-(4 -Aminophenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378216
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-(4-Aminophenyl)ethanol is used as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester), in the synthesis of 4-aminostyrene and in functionalization of graphene nanoplatelets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4 -Aminophenyl)ethanol wird als nicht-symmetrisches Monomer bei der Herstellung von geordnetem [Kopf-Kopf (H-H) oder Schwanz-Schwanz (T-T)] Poly(Amid-Ester), bei der Synthese von 4-Aminostyrol und bei der Funktionalisierung von Graphen-Nanoplättchen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-10-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00007922
InChI-Schlüssel QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC-Name 2-(4-Aminophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Aminophenyl)ethanol
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 100 g
Beilstein 907205
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%