Learn More
2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-Triazin, Massenspektr. Std., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343816
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 915-76-4
Summenformel C12F21N3
Molekulargewicht (g/mol) 585.119
MDL-Nummer MFCD00042438
InChI-Schlüssel KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
PubChem CID 70185
IUPAC-Name 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)-1,3,5-triazin
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Namenshinweis Mass Spec Standard
Dichte 1.716
Siedepunkt 165°C
Brechungsindex 1.311
Menge 1 g
Beilstein 381010
Formelmasse 585.12