Learn More
2,4,6-Trimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356880
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-60-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00002235
InChI-Schlüssel BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Farbe Beige
Siedepunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2OH
Menge 10 g
Beilstein 06, 518
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln