Learn More
2,4,6-Trifluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trifluoropyrimidine |
Siedepunkt | 100°C to 102°C |
Brechungsindex | 1.405 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 607190 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 134.06 |
Reinheit (%) | 98% |