Learn More
2,4,6-Collidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10644642
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-75-8
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00006338
InChI-Schlüssel BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylpyridin
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Collidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 171.0°C to 172.0°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H2N)(CH3)3
Brechungsindex 1.4995 to 1.5015
Menge 500 mL
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Merck Index 15, 9890
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit