Learn More
2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine |
CAS | 767-79-3 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C4F4N2 |
Menge | 1 g |
Synonym | tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine |
InChI-Schlüssel | KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F |
IUPAC-Name | 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidin |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.052 |