Learn More
2,4,5,6-Tetrafluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485167
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Siedepunkt 83°C
Summenformel C4F4N2
MDL-Nummer MFCD10687402
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Synonym tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI-Schlüssel KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC-Name 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formelmasse 152.05
Reinheit (%) 95%