Learn More
2,3-Pyrazindicarboxylsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3770749 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10410744
Marke: Thermo Scientific Acros 397130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4744-50-7
Summenformel C6H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00179418
InChI-Schlüssel AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
IUPAC-Name 5H,7H-Furo[3,4-b]pyrazin-5,7-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.