Learn More
2,3-Pyrazindicarboxylsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021334 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10021334
Marke: Thermo Scientific Acros 397130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4744-50-7
Summenformel C6H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00179418
InChI-Schlüssel AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
IUPAC-Name 5H,7H-Furo[3,4-b]pyrazin-5,7-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.