Learn More
2-(3-Piperidinyl)azepan, tech. 90 %
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(3-Piperidinyl)azepane |
CAS | 912771-29-0 |
Summenformel | C11H22N2 |
MDL-Nummer | MFCD08277605 |
Menge | 100 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 2-piperidin-3-yl azepane, 2-3-piperidinyl hexamethyleneimine, 2-3-piperidinyl azepane, 2-piperidin-3-yl-azepane, 2-3-piperidinyl hexahydroazepine |
InChI-Schlüssel | NILYFVLXUNTUTG-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C1CNCC(C1)C1CCCCCN1 |