Learn More
2,3-Dimethylpentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
14.30 € - 239.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS 565-59-3
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009337
InChI-Schlüssel WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
IUPAC-Name 2,3-Dimethylpentan
SMILES CCC(C)C(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11490600
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043707.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11340308
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043707.06
5 g
63.21 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11330308
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043707.14
25 g
239.19 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is used in the liquid-phase oxidation of 2,4-dimethylpentane and in a study on the preparation and the physical constants of a number of alkanes and cycloalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
565-59-3
100.21
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
11260
CCC(C)C(C)C
C7H16
MFCD00009337
pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
2,3-Dimethylpentan
Spezifikation
2,3-Dimethylpentane
0.690g/mL
−6°C (21°F)
1.3920
UN1206
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
2,3-Dimethylpentan
11260
97%
565-59-3
89°C to 90°C
C7H16
MFCD00009337
pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
CCC(C)C(C)C
100.21
100.21
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H304-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
P210-P261-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HEPTANES
missing translation for 'tsca' : TSCA