missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid 97 %, Thermo Scientific Chemicals

66.13 € - 416.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 766-39-2
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00005523
InChI-Schlüssel MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
IUPAC-Name 3,4-Dimethylfuran-2,5-Dion
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10030860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
116390050
5 g Glasflasche
66.13 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10469661
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
116390500
50 g Glasflasche
416.00 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

766-39-2
126.11
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
13010
CC1=C(C(=O)OC1=O)C
C6H6O3
MFCD00005523
2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
3,4-Dimethylfuran-2,5-Dion

Spezifikation

2, 3-Dimethylmaleic anhydride
766-39-2
100.0
223.0°C
C6H6O3
17, 445
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether and chloroform
CC1=C(C(=O)OC1=O)C
126.11
126.11
97%
96.0
91.0°C to 96.0°C
97%
MFCD00005523
2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
3,4-Dimethylfuran-2,5-Dion
13010
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.

GHS-Signalwort: Warnhinweis

missing translation for 'einecsNumber' : 212-165-8

missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ON4025000

missing translation for 'tsca' : TSCA

Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylmaleic anhydride

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only