Learn More
2,3-Dimethyl-2-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.50 € - 238.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 594-60-5 |
---|---|
Summenformel | C6H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.18 |
MDL-Nummer | MFCD00004463 |
InChI-Schlüssel | IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2 |
PubChem CID | 11670 |
IUPAC-Name | 2,3-Dimethylbutan-2-ol |
SMILES | CC(C)C(C)(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10724281
|
Thermo Scientific Acros
156580050 |
5 mL | Glasflasche |
57.50 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10219783
|
Thermo Scientific Acros
156580250 |
25 mL | Glasflasche |
238.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
594-60-5 | |
102.18 | |
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N | |
11670 | |
CC(C)C(C)(C)O |
C6H14O | |
MFCD00004463 | |
2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2 | |
2,3-Dimethylbutan-2-ol |
Spezifikation
2, 3-Dimethyl-2-butanol | |
97.5 | |
-14.0°C | |
0.8200g/mL | |
29°C | |
98% | |
(CH3)2CHC(CH3)2OH | |
MFCD00004463 | |
0.82 | |
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dimethylbutan-2-ol | |
11670 | |
98% |
594-60-5 | |
100.0 | |
Farblos | |
120.0°C to 121.0°C | |
Echt | |
C6H14O | |
1.4160 to 1.4180 | |
01, 413 | |
2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2 | |
CC(C)C(C)(C)O | |
102.18 | |
102.18 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-847-2
- 2,3-Dimethyl-2-butanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.