Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien, 98 %, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene |
Namenshinweis | Stabilized with BHT |
Schmelzpunkt | -76.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7260g/mL |
Siedepunkt | 68.0°C to 69.0°C |
Flammpunkt | −20°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |