Learn More
2,3-Dimethoxynaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Gekühlt (2-4 ° C). Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10103-06-7
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.226
MDL-Nummer MFCD05664308
InChI-Schlüssel XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604708
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxynaphthalin
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxynaphthalene
Schmelzpunkt 116°C to 121°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Synonym naphthalene, 2,3-dimethoxy, acmc-20aft8, naphthalene,2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxynaphthalene, 2,3-dihydroxynaphthalene, dimethyl ether
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver