Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsäure, 97 %
Artikelnummer. 10180582
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 3663-80-7
Summenformel C9H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00084888
InChI-Schlüssel HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonym 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-3-Carboxylsäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%