Learn More
2',3'-Didesoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15406469
2',3'-Didesoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406469
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 15406469
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64573.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4097-22-7
Summenformel C10H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.25
MDL-Nummer MFCD00010534
InChI-Schlüssel WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 20039
IUPAC-Name [(2S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyadenosine
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 619924
Merck Index 14,3101
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM12J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberJ64573.MC,J64573.MB,J64573.MF
ChargennummerN11I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ64573.MC,J64573.MB,J64573.MF
ChargennummerS10I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 Catalog NumberJ64573.MC,J64573.MB,J64573.MF
ChargennummerI07Y030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ64573.MC,J64573.MB,J64573.MF
ChargennummerX10C001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64573.MC,J64573.MB,J64573.MF
Name des Produkts
2',3'-Didesoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >