Learn More
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzoic acid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366819
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25922-43-4
Summenformel C8H3Cl2F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.005
MDL-Nummer MFCD06660270
InChI-Schlüssel BHQKUOSDTCYXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-6-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 11651803
IUPAC-Name 2,3-dichlor-6-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Menge 1 g
Formelmasse 259.01
Reinheit (%) 97%