Learn More
2,3-Dichlor-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.02 € - 146.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 616-23-9 |
---|---|
Summenformel | C3H6Cl2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 128.99 |
MDL-Nummer | MFCD00040446 |
InChI-Schlüssel | ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954 |
PubChem CID | 12018 |
IUPAC-Name | 2,3-Dichlorpropan-1-ol |
SMILES | C(C(CCl)Cl)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10669543
|
Thermo Scientific Acros
365090050 |
5 g | Glasflasche |
45.02 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10774173
|
Thermo Scientific Acros
365090250 |
25 g | Glasflasche |
146.73 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
616-23-9 | |
128.99 | |
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N | |
12018 | |
C(C(CCl)Cl)O |
C3H6Cl2O | |
MFCD00040446 | |
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954 | |
2,3-Dichlorpropan-1-ol |
Spezifikation
2, 3-Dichloro-1-propanol | |
96.0 | |
Farblos | |
182°C | |
Echt | |
C3H6Cl2O | |
MFCD00040446 | |
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954 | |
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dichlorpropan-1-ol | |
12018 | |
97% |
616-23-9 | |
100.0 | |
1.3500g/mL | |
93°C | |
96% min. (GC) | |
1.4835 to 1.4855 | |
1.35 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,acetone,ethanol | |
C(C(CCl)Cl)O | |
128.99 | |
128.99 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ ... anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 210-470-
- 2,3-Dichloro-1-propanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,3-Dichloro-1-propanol
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.