Learn More
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15531591
compliance-icons
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15531591
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15531591
Marke: Thermo Scientific Acros 457010050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4877-80-9
Summenformel C18H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 324.29
InChI-Schlüssel QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene, triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol, 2,3,6,7,10,11-triphenylenehexol, acmc-1ak9f, 2,3,6,7,10,11-hexa-hydroxytriphenylene
PubChem CID 11088610
IUPAC-Name Triphenylen-2,3,6,7,10,11-Hexol
SMILES C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Schmelzpunkt 138,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 324.29
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >