Learn More
2-(3,5-difluorphenyl)essigsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391307
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10066992
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01687EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 105184-38-1
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
InChI-Schlüssel IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC-Name 2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%