Learn More
2-(3,5-difluorphenyl)essigsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 172.13 |
Reinheit (%) | 97% |