Learn More
2,3,4-Tribromthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Tribromothiophene |
Schmelzpunkt | 43°C to 45°C |
Siedepunkt | 150°C to 152°C (20 mmHg) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 111770 |
Synonym | tribromothiophene, thiophene, 2,3,4-tribromo, pubchem7738, acmc-1bnbq, 3,4,5-tribromothiophene, thiophene,2,3,4-tribromo, buttpark 29\09-41 |
Formelmasse | 320.84 |
Reinheit (%) | 97% |