Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-D-Glucopyranose, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform oder Ethylacetat
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform oder Ethylacetat
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
Schmelzpunkt | 137°C to 138°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform or ethyl acetate |
Formelmasse | 348.3 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |