Learn More
2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-alpha-L-sorbofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480517
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17682-70-1
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00132929
InChI-Schlüssel GQXSDDHYUVYJCQ-HNBLOZHYSA-N
PubChem CID 92220487
IUPAC-Name [(3aS,4aR,8aR,8bR)-2,2,7,7-Tetramethyl-4a,5,8a,8b-tetrahydro-[1,3]dioxol[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxin-3a-yl]methanol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)(OC(O3)(C)C)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver