Learn More
2,3,3-Trimethyl-1-Buten99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
594-56-9
C7H14
98.19
MFCD00008850
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
2,3,3-trimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3,3-trimethyl, triptene, acmc-209mdj, 2,3-trimethyl-1-butene, 1-butene,3,3-trimethyl, 1-butene,2,3,3-trimethyl, ch3 3cc ch3 =ch2
11669
2,3,3-Trimethylbut-1-en
CC(=C)C(C)(C)C
594-56-9
C7H14
98.19
MFCD00008850
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
2,3,3-trimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3,3-trimethyl, triptene, acmc-209mdj, 2,3-trimethyl-1-butene, 1-butene,3,3-trimethyl, 1-butene,2,3,3-trimethyl, ch3 3cc ch3 =ch2
11669
2,3,3-Trimethylbut-1-en
CC(=C)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3, 3-Trimethyl-1-butene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7000g/mL
Siedepunkt 78°C to 80°C
Flammpunkt -17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.4015 to 1.4035
Menge 25 g
Beilstein 01, 221
Relative Dichte 0.7
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,3-Trimethyl-1-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.