Learn More
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10041590
Marke: Thermo Scientific Acros 149370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viskosität 3.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.