Learn More
2,2'-Isopropylidenbis-[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin], 99 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386544
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131833-93-7
Summenformel C17H30N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.44
MDL-Nummer MFCD00192243
InChI-Schlüssel DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4s,4's-2,2'-Propan-2,2-diyl-bis-4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazol, s,s---2,2'-Isopropylidenebis-4-tert-butyl-2-oxazolin, 2,2'-Isopropylidenebis-4s-4-tert-butyl-2-oxazolin, s,s---2,2-bis 4-tert-Butyl-2-oxazolin-2-yl-propan, s,s---2,2-Dimethylmethylen-bis-4-tert-butyl-2-oxazolin, 4s-4-tert-Butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazol, 4-tert-Butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
PubChem CID 688208
IUPAC-Name 4-tert-butyl-2-[2-(4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin]
Namenshinweis 98 % ee
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84 °C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5 % min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 1297
Spezifische Drehung 118 bis 122 °C (20 °C, 589 nm) (c=5, CHCl3)
Formelmasse 294.44
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Isopropylidenebis¢(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline!
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.