Learn More
[2-(2-Furyl)phenyl]methylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
149.00 € - 193.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 771573-25-2
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.215
MDL-Nummer MFCD06213664
InChI-Schlüssel KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
PubChem CID 18525791
IUPAC-Name [2-(Furan-2-yl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10082414
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC46213CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
149.00 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10728275
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC46213DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
193.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
771573-25-2
173.215
KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
18525791
C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
C11H11NO
MFCD06213664
2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
[2-(Furan-2-yl)phenyl]methanamin
Spezifikation
[2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
96.5
97%
MFCD06213664
KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
[2-(Furan-2-yl)phenyl]methanamin
18525791
97%
771573-25-2
100.0
C11H11NO
2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
173.215
173.21
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica