Learn More
2,2'-Furoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492328
2,2'-Furoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492328
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11492328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15272.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-86-3
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00003246
InChI-Schlüssel MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym furoin, 2,2'-furoin, 1,2-di furan-2-yl-2-hydroxyethanone, furoylfurylcarbinol, ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy, alpha-furoin, .alpha.-furoin, ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy, 1,2-bis furan-2-yl-2-hydroxyethan-1-one, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxyethanoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11100
IUPAC-Name 1,2-Bis(furan-2-yl)-2 -hydroxyethanon
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Furoin
Schmelzpunkt 137°C to 139°C
Menge 100 g
Beilstein 383995
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10176217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15272.22,A15272.06,A15272.14
Chargennummer10215888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15272.22,A15272.06,A15272.14
Chargennummer10221863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15272.22,A15272.06,A15272.14
Chargennummer10196732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15272.22,A15272.06,A15272.14
Chargennummer10168904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15272.22,A15272.06,A15272.14
Name des Produkts
2,2'-Furoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >