Learn More
2-(2-Ethoxyphenoxy)Ethylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide |
Schmelzpunkt | 41°C to 43°C |
Summenformel | C18H12N2O4 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 6290077 |
Synonym | 4,4-dinitro-p-terphenyl, p-terphenyl, 4,4-dinitro, 4,4-dinitro-1,1',4',1 terphenyl, 1,4-bis 4-nitrophenyl benzene, p,p-dinitro-p-terphenyl, 4,4-dinitro-para-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1',4',1-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terphenyl, 1-nitro-4-4-4-nitrophenyl phenyl benzene, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terbenzene |
InChI-Schlüssel | MHOAYDHUNGLDTB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-] |
IUPAC-Name | 1,4-bis(4-nitrophenyl)benzol |
Molekulargewicht (g/mol) | 320.30 |