Learn More
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]Benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293423
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 206261-66-7
Summenformel C11H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.245
MDL-Nummer MFCD07801180
InChI-Schlüssel JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzoic acid, 2-carboxy-beta-dimethylamino phenetole, 2-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-n,n-dimethylamino ethyl oxy-benzoic acid
PubChem CID 6484659
IUPAC-Name 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]Benzoesäure
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 95%