Learn More
2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | 97% |