Learn More
(2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160463
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-44-6
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD08271885
InChI-Schlüssel BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
PubChem CID 18525713
SMILES CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methanamin
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%