Learn More
2,2-Dimethoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474884
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Dimethoxypropan wirkt als Trocknungsmittel. Es dient auch als Zwischenprodukt in der Synthese von Vitamin E, Vitamin A und verschiedenen Carotinoiden wie Astaxanthin. Es wird als Reagenz für die Herstellung von 1,2-diolen, Acetoniden, Isopropylidenderivaten von Zuckern, Nukleosiden, Methylestern von Aminosäuren und Enolethern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Kohlenstofftetrachlorid, Ethylether und n-Butan, Methanol. Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-76-9
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.149
MDL-Nummer MFCD00008479
InChI-Schlüssel HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxypropan
SMILES CC(C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethoxypropane
Schmelzpunkt °C to 47°C
Dichte 0.848
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt -11°C (12°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.378
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 635678
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethoxypropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Dimethoxypropane