Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408917
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1583-59-1
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00236217
InChI-Schlüssel DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
IUPAC-Name 2,2-Difluor-2H-1,3-benzodioxol
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Dichte 1.308
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1307648
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 97%