Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-Oxyl-4-Amino-4-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00 € - 335.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15871-57-5 |
---|---|
Summenformel | C10H19N2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.27 |
MDL-Nummer | MFCD00800575 |
Synonym | toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10713531
|
Thermo Scientific Acros
301452500 |
250 mg | Glasflasche | ||||||
10368803
|
Thermo Scientific Acros
301450010 |
1 g | Glasflasche |
335.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15871-57-5 | |
215.27 | |
toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl |
C10H19N2O3 | |
MFCD00800575 |
Spezifikation
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid | |
15871-57-5 | |
100.0 | |
Weiß | |
95% min. (GC) | |
MFCD00800575 | |
toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl | |
215.27 | |
Kristallpulver |
96% | |
95.0 | |
230°C | |
Echt | |
C10H19N2O3 | |
15,9645 | |
215.27 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only