Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10509400
2,2,4-Trimethylpentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509400
1 l, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10509400
Marke: Fisher Chemical T/3601/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer 8943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isooktan, Isobutyltrimethan, Pentan, 2,2,4-trimethyl, Iso-Oktan, 2,4,4-Trimethylpentan, 2, 2, 4-Trimethylpentan, i-Oktan, Isobutyltrimethylethan, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -107 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 98 °C
Menge 1 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 51 W bei 20 °C
Viskosität 0.51 mPa*s bei 22 °C
Formelmasse 114.23 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2524828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberT/3601/17Z,T/3601/15X,T/3601/25,T/3601/17,T/3601/15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >