Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiol Diisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637411
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6846-50-0
Summenformel C16H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.4
MDL-Nummer MFCD00059267
InChI-Schlüssel OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
PubChem CID 23284
IUPAC-Name [2,2,4-Trimethyl-3-(2-Methylpropanoyloxy)pentyl] 2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 1 kg
Merck Index 15, 9399
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 286.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.