Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiol Diisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70 € - 64.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6846-50-0 |
---|---|
Summenformel | C16H30O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 286.4 |
MDL-Nummer | MFCD00059267 |
InChI-Schlüssel | OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635 |
PubChem CID | 23284 |
IUPAC-Name | [2,2,4-Trimethyl-3-(2-Methylpropanoyloxy)pentyl] 2-Methylpropanoat |
SMILES | CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10160991
|
Thermo Scientific Acros
422000050 |
5 g | Glasflasche |
25.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10637411
|
Thermo Scientific Acros
422000010 |
1 kg | Glasflasche |
64.40 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6846-50-0 | |
286.4 | |
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N | |
23284 | |
CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C |
C16H30O4 | |
MFCD00059267 | |
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635 | |
[2,2,4-Trimethyl-3-(2-Methylpropanoyloxy)pentyl] 2-Methylpropanoat |
Spezifikation
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | |
6846-50-0 | |
100.0 | |
Farblos | |
280.0°C | |
Echt | |
C16H30O4 | |
MFCD00059267 | |
0.94 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C | |
286.4 | |
286.4 | |
Flüssigkeit |
98% | |
97.5 | |
-70.0°C | |
0.9400g/mL | |
128°C | |
98% | |
1.4330 to 1.4350 | |
15, 9399 | |
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635 | |
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N | |
[2,2,4-Trimethyl-3-(2-Methylpropanoyloxy)pentyl] 2-Methylpropanoat | |
23284 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 229-934-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SA1420000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only