Learn More
2,2,3-Trimethylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.29 € - 66.93 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 464-06-2 |
---|---|
Summenformel | C7H16 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.2 |
MDL-Nummer | MFCD00039846 |
InChI-Schlüssel | ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triptan, triptane, butane, 2,2,3-trimethyl, unii-40v943jdgr, 2,3-trimethylbutane, butane,2,3-trimethyl, 2,2,3-trimethyl-butane, acmc-1ahi7, butane,2,2,3-trimethyl, 2,3,3-trimethylbutan-2-yl |
PubChem CID | 10044 |
IUPAC-Name | 2,2,3-Trimethylbutan |
SMILES | CC(C)C(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10685125
|
Thermo Scientific Acros
398620010 |
1 g | Glasflasche | N/A | |||||
10133144
|
Thermo Scientific Acros
398620050 |
5 g | Glasflasche |
66.93 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
464-06-2 | |
100.2 | |
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N | |
10044 | |
CC(C)C(C)(C)C |
C7H16 | |
MFCD00039846 | |
triptan, triptane, butane, 2,2,3-trimethyl, unii-40v943jdgr, 2,3-trimethylbutane, butane,2,3-trimethyl, 2,2,3-trimethyl-butane, acmc-1ahi7, butane,2,2,3-trimethyl, 2,3,3-trimethylbutan-2-yl | |
2,2,3-Trimethylbutan |
Specifica
2, 2, 3-Trimethylbutane | |
98.5 | |
-25.0°C | |
0.6900g/mL | |
−7°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C(CH3)2CH(CH3)2 | |
MFCD00039846 | |
triptan, triptane, butane, 2,2,3-trimethyl, unii-40v943jdgr, 2,3-trimethylbutane, butane,2,3-trimethyl, 2,2,3-trimethyl-butane, acmc-1ahi7, butane,2,2,3-trimethyl, 2,3,3-trimethylbutan-2-yl | |
CC(C)C(C)(C)C | |
100.2 | |
100.2 | |
Extrarein |
464-06-2 | |
100.0 | |
Farblos | |
81.0°C | |
Authentic | |
C7H16 | |
1.3880 to 1.3900 (20°C, 589nm) | |
0.69 | |
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3-Trimethylbutan | |
10044 | |
99% | |
Flüssig |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May cause drowsiness or dizziness.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-346-3
- 2,2,3-Trimethylbutane
Avvertenza
- Gefahr
Categoria di pericolo
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Consigli di prudenza
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Research Use Only