Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol wird als Cotensid bei der Synthese von Silber- und Silberiodidnanokristallen verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Ag2S-Nanokristallen mit einer charakteristischen Oberflächenplasmonresonanzabsorption bei 330 nm verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol wird als Cotensid bei der Synthese von Silber- und Silberiodidnanokristallen verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Ag2S-Nanokristallen mit einer charakteristischen Oberflächenplasmonresonanzabsorption bei 330 nm verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol |
Schmelzpunkt | <-50°C |
Dichte | 1.667 |
Siedepunkt | 141°C to 142°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.318 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1773494 |
Merck Index | 14,6746 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |