Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444130
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als halogeniertes Lösungsmittel in der Elektrospray-Flüssigkeitschromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-01-9
Summenformel C4H3F7O
Molekulargewicht (g/mol) 200.06
MDL-Nummer MFCD00004674
InChI-Schlüssel WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Dichte 1.596
Siedepunkt 95°C to 97°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Strukturformel CF3CF2CF2CH2OH
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1761907
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 200.06
Reinheit (%) 98%