Learn More
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoesäure, ≥ 97 %, Maybridge
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid |
CAS | 10333-68-3 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H9NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00051645 |
Menge | 1g |
Synonym | 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid |