Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 159.19 |
Reinheit (%) | 97% |